Få mere at vide
MP Biomedicals™ Medium 199 (modificeret) med Hanks' salte med glutamin uden natriumbicarbonat
Artikelnummer. 11420275 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420275 1 x 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 11420275 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091023122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 DKK
    477.99 DKK / 10 L
    Spare 24.01 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Medium 199 (modificeret) med Hanks' salte med glutamin uden natriumbicarbonat
  • H199 pulver
  • Hanks' salte med L-glutamin
  • Uden natriumbicarbonat
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Cellekulturmedier
Mængde 1 x 10 l
Indhold og opbevaring Opbevares ved 0-5C
Oversigt Hanks' salte med L-glutamin Uden natriumbicarbonat