Få mere at vide
Corning™ Medium 199 (Mod.)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343541
Skift visning
Mængde:
6/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15343541 6/pakke Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15343541 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10060CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    427.48 DKK / Pakke med 6
    Spare 737.52 DKK
    63% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Garanteret lave endotoksinniveauer≤ 0,025 EU/ml
  • Komplet linje af medier og reagenser til pattedyr in vitro cellekultur
  • Brugsklare medier leveres i polyethylenteraphthalat (PET ) plastikflasker
  • Sonisk svejsede hætteforinger eliminerer giftige harpikser eller lim, der kan udvaskes i medierne
  • Sendes ved omgivelsestemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype Medium 199
Til brug med (applikation) At vurdere vækstfremmende og cytotoksiske karakteristika
Mængde 6/pakke
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Formulering L-Glutamin, Earle's Salte
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C