Få mere at vide
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts, pulver
Artikelnummer. 10165142
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10165142 1 l 1 L
11513387 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165142 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10012011
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Medium 199, Hanks' Balanced Salts, pulver
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Denne Medium 199-formulering indeholder Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP fremstilling
Gibco™ Medium 199 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Denne Medium 199 formulering kræver ikke et CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Medium 199 Hanks' Balancerede Salte
Med tilsætningsstoffer Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), Glutamin, HEPES, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Til cellekultur, pattedyrcellekultur, vaccineproduktion og in vitro dyrkning
Mængde 1 l
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Hanks' balancerede salte, medium 199, 1L, pulverform, L-glutamin, HEPES-buffer, 2 °til 8 C Opbevaringstemperatur, 36 måneders holdbarhed, til pattedyrcellekultur, vaccineproduktion og in vitro-dyrkning