Få mere at vide
Gibco™ Medium 199, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076082
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 11584476
Brand: Gibco™ 41150020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Medium 199, GlutaMAX™ Supplement
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Medium 199 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Medium 199 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Medium 199
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Dyrkning af ikke-transformerede celler, pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7.1 til 7.4
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Medium 199, 500 ml, flydende, 1 x koncentration, 7,1 til 7,4 pH, med Glutamax™ , phenolrød, natriumpyruvat, 12 måneders holdbarhed, 290 til 320 mOsm/kg osmolalitet, til dyrkning af ikke-transformerede celler, pattedyrcellekultur