Få mere at vide
MP Biomedicals™ Medium 199 med Earle's Salt (E199), med L-glutamin, uden natriumbicarbonat
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
- Medium 199, oprindeligt beskrevet af Morgan og hans kolleger (1950), er en fuldstændigt defineret ernæringskilde til cellekultur.
- Deres undersøgelser viste, at cellevækst kunne måles i dette medium.
- Den har bred artanvendelse, herunder dyrkning af ikke-transformerede celletyper.
- Det kan bruges til vaccineproduktion og in vitro-dyrkning af rottelinsevæv og primære muse-epitelepitel-eksplanter.
- Den fås enten i Earle's eller Hanks' salt.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Mængde | 10 l |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.