Få mere at vide
Gibco™ Medium 154
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10503834
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10503834
Brand: Gibco™ M154500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Medium 154
Et sterilt, flydende medium fremstillet med μ200 M calciumchlorid til dyrkning af humane epidermale keratinocytter. Dette basale medium kræver tilsætning af HKGS (S-001-5) eller HKGS Kit (S-001-K) før brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Medium 154
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Produktlinje Cascade Biologics
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Uorganiske salte Kalcium
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Kultur Type Pattedyrcellekultur