Få mere at vide
PAL International™ Medipal™ Medicinske desinfektionsservietter
Artikelnummer. 15824165
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15824165 300 x 200 mm Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 15824165 Leverandør PAL International™ Leverandørnr. S522110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 DKK
    54.72 DKK / Pakke med 200
    Spare 77.28 DKK
    58% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Støtter sundhedsinstitutioner med at nå både deres kliniske og budgetmæssige mål. Bruger Medipal™ servietter vil hjælpe infektionsforebyggende teams med at bekæmpe infektion og sikre sunde, klinisk rene miljøer for patienter.
  • De indeholder en kraftig dobbelt biocidopløsning, yderst effektiv fra 30 sekunder mod en lang række patogene mikroorganismer og er beregnet til rengøring og desinficering af overflader på ikke-invasivt medicinsk udstyr
  • Medipal™ Desinfektionsservietter er bakteriedræbende (inklusive tuberkulose), virusdræbende, gærdræbende og svampedræbende
  • De er testet i henhold til en række EN-standarder, herunder EN13727, EN14476, EN14348, EN14561, EN14563
  • De er alkoholfri og skånsomme mod overflader, hvilket gør dem velegnede til hverdagsbrug
  • De kan bruges i kombination med Medipal Højniveau desinfektionsservietter i områder med særlig høj risiko
  • Lavt skummende& lav rest
Tekniske data
Sammensætning Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC)& Polyhexamethylen biguanid hydrochlorid (PHMB)
Beholdertype Blød pakke
Oversigt Let at transportere og dispensere, disse servietter er velegnede til almindelig daglig rengøring og desinfektion.
Dimensioner (L x B) 300 x 200 mm
Mængde 200 Servietter/Pk.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al