Få mere at vide
Pal International™ MediPal alkoholfri desinfektionsservietter
Artikelnummer. 30158552
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 21 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158552 20 x 21 cm
1 options
Artikelnummer. 30158552 Leverandør Pal International™ Leverandørnr. W615110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.10 DKK
    67.56 DKK / Pakke med 200
    Spare 1.54 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
2 liters balje med 200 servietter. Pal International™ MediPal Alkoholfri Desinfektionsservietter Canister er velegnet til almindelig daglig rengøring og desinfektion af ikke-porøse hårde overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr.
  • 2,0L dunk med 200 alkoholfri desinfektionsservietter
  • Velegnet til almindelig daglig rengøring og desinfektion af ikke-porøse hårde overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr
  • Opbevares på vogne, bordplader eller vægmonteret i et dispenserbeslag
  • Støtter sundhedsinstitutioner med at nå både deres kliniske og budgetmæssige mål
  • Hjælp infektionsforebyggelsesteams med at bekæmpe infektion og sikre sunde, klinisk rene miljøer for patienter
  • Meget effektiv fra 30 sekunder
  • Bevist at dræbe de fleste mikroorganismer såsom bakterier, vira og sporer
  • Uafhængigt testet til en række europæiske standarder, herunder den nye europæiske test EN16615:2015 (4-felts test)
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsviskere
Certificeringer/compliance EN standard
Dimensioner (L x B) 20 x 21 cm
Til brug med (applikation) Til at rengøre og desinficere hænder, overflader og udstyr i kliniske og sundhedsfaglige miljøer