Få mere at vide
PAL International™ Medipal™ 3 i 1 desinfektionsservietter
Artikelnummer. 15834165
Skift visning
Dimensioner (L x B):
195 x 200 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
15834165 195 x 200 mm
1 options
Artikelnummer. 15834165 Leverandør PAL International™ Leverandørnr. W520110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.05 DKK
    57.87 DKK / Pakke med 240
    Spare 2.18 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
2,0 L dunk med 240 desinfektionsservietter
  • Udviklet som svar på et voksende klinisk behov for en enkelt rengøring& desinfektionsserviet, der er effektiv mod en bredere vifte af patogener
  • Servietter er alkoholfri og beregnet til rengøring og desinficering af ikke-porøse hårde overflader, udstyr og ikke-invasivt medicinsk udstyr i sundhedsmiljøer
  • Bevist at dræbe de fleste mikroorganismer såsom bakterier, vira& gær
  • Serviettene er uafhængigt testet i henhold til en række europæiske standarder (EN), inklusive den nye europæiske test EN16615:2015 (4-felts test)
  • Alkohol& PHMB gratis
  • 1 minuts kontakttid
  • Velegnet til opbevaring på vogne, bordplader eller vægmonteret i et dispenserbeslag
Tekniske data
Oversigt Renser og desinficerer
Dimensioner (L x B) 195 x 200 mm
Inkluderer 240 servietter i en 2,0 L dunk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • medipal disinfectant wipes
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alkyl C12-16 dimethyl benzyl ammonium chloride, poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride, 5-chlo