Få mere at vide
Liebherr™ Apotekskøleskab
Artikelnummer. 15264317 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
152 l
361 l
386 l
Dør stil:
Fast stof
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dør stil Pakningsstørrelse
15264317 386 l Glas Hver
15250469 152 l Glas -
13206999 361 l Fast stof Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15264317 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. MKv 3913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til sikker, præcis og langvarig opbevaring af temperaturfølsomme produkter i køleskabet. Liebherr™ apotekskøleskabet er fuldt udstyret til apoteksanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. DIN 58345-kompatibel.
  • DIN 58345-kompatibel, bredde 600 mm.
  • Temperatur indstillet til +5°C, hvid yderside, interiør støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling.
  • Klimaklasse 4, kølemiddel R 600a.
  • Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
  • Integreret batteri til kontinuerlig alarm og overvågning i min. 12 timer i tilfælde af strømsvigt
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Oversigt Pharmacy refrigerator
Kapacitet (metrisk) 386 l
Temperaturområde 5°C
Temperaturopløsning 0.1°C
Temperatursensor Pt100
Temperaturstabilitet Gradient 6.1°C
Kølemiddel R 600a
Dør stil Glas
Dørmateriale Steel
Antal skuffer 0
Hylder 5
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Udvendig finish White-coated Steel
Indre White Plastic Containers
Certificeringer/compliance DIN 58345
Stil Tall
Vise LED
Hjul No
Farve White
Kontroltype Digital
Afrimning Automatic
Belysning LED internal light
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Mål (L x B x H) Udvendig 184 H x 60 W x 61.5 D cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 61.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 43.5 cm
Højde (metrisk) Udvendig 184 cm
Højde (metrisk) interiør 163.5 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 60 cm
Bredde (metrisk) interiør 44 cm
Strømstyrke 1.5 A
Spænding 220/240 V
Elektriske krav 220 - 240 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 480 kWh/a
Forsendelsesvægt (metrisk) 92 kg
Vægt (metrisk) 85 kg