Få mere at vide
Liebherr™ Apotekskøleskab
Artikelnummer. 15250469 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
152 l
361 l
386 l
Dør stil:
Fast stof
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dør stil Pakningsstørrelse
15250469 152 l Glas -
15264317 386 l Glas Hver
13206999 361 l Fast stof Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15250469 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. MKUV1613
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til sikker, præcis og langvarig opbevaring af temperaturfølsomme produkter i køleskabet. Liebherr™ apotekskøleskabet er fuldt udstyret til apoteksanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. DIN 58345-kompatibel.
  • DIN 58345-kompatibel, bredde 600 mm.
  • Temperatur indstillet til +5°C, hvid yderside, interiør støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling.
  • Klimaklasse 4, kølemiddel R 600a.
  • Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
  • Integreret batteri til kontinuerlig alarm og overvågning i min. 12 timer i tilfælde af strømsvigt
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Oversigt Apotekskøleskab
Kapacitet (metrisk) 152 l
Temperaturområde 5 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor Pt100
Temperaturstabilitet Gradient 5,1 °C
Kølemiddel R 600a
Dør stil Glas
Dørmateriale Stål
Hylder 3
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Udvendig finish Hvidlakeret stål
Indre Hvide plastikbeholdere
Certificeringer/compliance DIN 58345
Stil Under bordet
Vise LED
Hjul Nej
Farve Hvid
Kontroltype Digital
Afrimning Automatisk
Belysning Indvendigt LED-lys
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Mål (L x B x H) Udvendig 82 H x 60 W x 61.5 D cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 61.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 43.5 cm
Højde (metrisk) Udvendig 82 cm
Højde (metrisk) interiør 67 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 44 cm
Strømstyrke 1,0 A
Spænding 220/240 V
Elektriske krav 220 - 240 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 369 kWh/år
Forsendelsesvægt (metrisk) 48 kg
Vægt (metrisk) 45 kg