Få mere at vide
Liebherr™ Apotekskøleskab
Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk):
142 l
152 l
361 l
386 l
Dør stil:
Fast stof
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- DIN 58345-kompatibel, bredde 600 mm.
- Temperatur indstillet til +5°C, hvid yderside, interiør støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling.
- Klimaklasse 4, kølemiddel R 600a.
- Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
- Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
- Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
- Integreret batteri til kontinuerlig alarm og overvågning i min. 12 timer i tilfælde af strømsvigt
- Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør
- 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Apotekskøleskab |
| Kapacitet (metrisk) | 142 l |
| Temperaturområde | 5 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Temperatursensor | Pt100 |
| Temperaturstabilitet | Gradient 4,3 °C |
| Kølemiddel | R 600a |
| Dør stil | Fast stof |
| Dørmateriale | Stål |
| Hylder | 3 |
| Vis mere |