Få mere at vide
Liebherr™ Apotekskøleskab
Artikelnummer. 13206999 Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk):
142 l
152 l
361 l
386 l
Dør stil:
Fast stof
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13206999
Brand: Liebherr™ MKv 3910
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til sikker, præcis og langvarig opbevaring af temperaturfølsomme produkter i køleskabet. Liebherr™ apotekskøleskabet er fuldt udstyret til apoteksanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. DIN 58345-kompatibel.
  • DIN 58345-kompatibel, bredde 600 mm.
  • Temperatur indstillet til +5°C, hvid yderside, interiør støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling.
  • Klimaklasse 4, kølemiddel R 600a.
  • Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
  • Integreret batteri til kontinuerlig alarm og overvågning i min. 12 timer i tilfælde af strømsvigt
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Oversigt Pharmacy refrigerator
Kapacitet (metrisk) 361 l
Temperaturområde 5°C
Temperaturopløsning 0.1°C
Temperatursensor Pt100
Temperaturstabilitet Gradient 4.1°C
Kølemiddel R 600a
Dør stil Fast stof
Dørmateriale Steel
Antal skuffer 0
Hylder 5
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Udvendig finish White-coated Steel
Indre White Plastic Containers
Certificeringer/compliance DIN 58345
Stil Tall
Hjul No
Farve White
Kontroltype Digital
Afrimning Automatic
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Mål (L x B x H) Udvendig 184 H x 60 W x 61.5 D cm
Dybde (metrisk) Eksteriør 61.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 43.5 cm
Højde (metrisk) Udvendig 184 cm
Højde (metrisk) interiør 163.5 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 60 cm
Bredde (metrisk) interiør 44 cm
Strømstyrke 1.5 A
Spænding 220/240 V
Elektriske krav 220 - 240 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 309 kWh/a
Forsendelsesvægt (metrisk) 74 kg
Vægt (metrisk) 68 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado