Få mere at vide
Liebherr™ Højt, kraftigt laboratoriekøleskab
Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk):
597 L
Dør stil:
Fast stof
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hvid yderside, interiør i rustfrit stål af 304-kvalitet, ventilator-assisteret køling.
- Kølemiddel R 290, topmonteret integreret køl
- 125 mm hjul for nem rengøring. Forhjul med bremse.
- Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
- Controlleren er batteridrevet i 72 timer i tilfælde af strømsvigt
- Solid-state-kompressorrelæ for maksimal pålidelighed og temperaturstabilitet
- Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
- Kondensator med aftageligt filter for pålidelighed og lav vedligeholdelse
- Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° dvaleposition
- 60 kg hyldebelastning, adgangsport til ekstern temperatursonde
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Laboratoriekøleskab |
| Kapacitet (metrisk) | 597 L |
| Temperaturområde | -2 °C til +16 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | Gradient 1,8 °C |
| Kølemiddel | R 290 |
| Dør stil | Fast stof |
| Antal skuffer | 0 |
| Hylder | 4 |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 60 kg |
| Vis mere |