Få mere at vide
Liebherr™ Tall Heavy-Duty laboratoriefryser
Artikelnummer. p-8002362 Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk):
597 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12018311
Brand: Liebherr™ LGPV 6520
Til sikker, præcis og langvarig fryseopbevaring af temperaturfølsomme produkter. Liebherr™ Tall Heavy-Duty laboratoriefryser er fuldt udstyret til laboratorieanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. EN 60068-temperaturkortlægning og SmartMonitoring-indstillinger.
  • Opretstående laboratoriefryser, nem adgang
  • Temperaturområde -9/-35°C, hvid yderside, inderside i 304-kvalitets rustfrit stål, ventilator-assisteret køling.
  • Kølemiddel R 290
  • 125 mm hjul for nem rengøring. Forhjul med bremse.
  • Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
  • Controlleren er batteridrevet i 72 timer i tilfælde af strømsvigt
  • Solid-state-kompressorrelæ for maksimal pålidelighed og temperaturstabilitet
  • Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
  • Kondensator med aftageligt filter for pålidelighed og lav vedligeholdelse
  • Dørlås, selvlukkende dør med 90°dvaleposition
  • 60 kg hyldebelastning, adgangsport til ekstern temperatursonde
Tekniske data
Type Laboratoriefryser
Kapacitet (metrisk) 597 l
Temperaturområde -10 °C til -35 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Gradient 2,9 °C
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Udvendig finish Hvidbelagt stål
Kapacitet (metrisk) hylde 60 kg
Antal skuffer 0
Certificeringer/compliance EF-direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF
Stil Høj
Farve Hvid
Kontroltype Digital
Inkluderer Kølesystem, dør, håndtag, monteret lås, hjul
Dybde (metrisk) Eksteriør 83 cm
Dybde (metrisk) interiør 65 cm
Højde (metrisk) Udvendig 216 cm
Højde (metrisk) interiør 155 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 70 cm
Bredde (metrisk) interiør 53.3 cm
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Strømstyrke 4,0 A
Spænding 220/240 V
Elektriske krav 220 - 240 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 1715 kWh/år
Kølemiddel R 290
Forsendelsesvægt (metrisk) 160 kg
Vægt (metrisk) 133 kg