Få mere at vide
Liebherr™ Gnistfrit interiør, laboratoriefryser
Artikelnummer. 10648215 Shop alle Liebherr produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
139 l
310 l
Temperaturområde:
-9 °C til -26 °C
-9 °C til -30 °C
Stil:
Bordplade
Høj
Model-:
LGEX3410
LGUex1500
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Stil Model- unitSize
10648215 139 l -9 °C til -26 °C Bordplade LGUex1500 Hver
10176444 310 l -9 °C til -30 °C Høj LGEX3410 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648215 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. LGUEX1500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til sikker, præcis og langvarig fryseopbevaring af temperaturfølsomme produkter. Laboratoriefryseren med gnistfrit interiør er fuldt udstyret til laboratorieanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. EN 60068-temperaturkortlægning og SmartMonitoring-indstillinger.
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør
  • Kan valideres til FD X15-140, GLP-kompatibel.
  • Manuel afrimning.
  • Udvendig finish i hvidlakeret stål.
  • Formstøbt inderside med afrundede hjørner.
  • Dør med lås, vendbar på stedet.
  • Selvlukkende dør.
  • Adgangsport Ø 15 mm til eksterne temperatursonder til hvert rum.
  • Adgangsport Ø 30 mm til validering på stedet, placeret på sidevæggen i 1/3 af højden, til hvert rum
  • Elektronisk controller med digitalt display med 0,1°C opløsning.
  • Digital tastaturlås med PIN-kode.
  • Optiske og akustiske alarmer for lav/høj temperatur med justerbare tærskler.
  • Spændingsfri kontakt til tilslutning til fjernalarmsystem.
  • Alarmlog med hukommelse over de sidste 3 temperaturalarmer med tid, dato og varighed.
  • Alarmlog med hukommelse over de sidste 3 strømsvigtsalarmer med tid, dato og varighed.
  • Hukommelse over min-maks. temperatur.
  • RS 485-grænseflade til ekstern temperaturovervågning og centraliserede alarmsystemer.
Tekniske data
Type Fryser
Kapacitet (metrisk) 139 l
Temperaturområde -9 °C til -26 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Gradient 6,6 °C
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Dørmateriale Stål
Isolering HDPE
Udvendig finish Hvidbelagt stål
Kapacitet (metrisk) hylde 40 kg
Antal skuffer 3
Certificeringer/compliance ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001
Stil Bordplade
Hjul Nej
Farve Hvid
Kontroltype Digital
Afrimning Område for
Model- LGUex1500
Dybde (metrisk) Eksteriør 61.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 45 cm
Højde (metrisk) Udvendig 82 cm
Højde (metrisk) interiør 66.3 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 45.4 cm
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Strømstyrke 1,0 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Watt 100 w
Energiforbrug 338 kWh/år
Kølemiddel R 600a
Forsendelsesvægt (metrisk) 45 kg
Vægt (metrisk) 42 kg