Få mere at vide
Liebherr™ Gnistfrit interiør, laboratoriefryser
Artikelnummer. 10176444 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
310 l
Temperaturområde:
-9 °C til -30 °C
Stil:
Høj
Model-:
LGEX3410
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde Stil Model- Pakningsstørrelse
10176444 310 l -9 °C til -30 °C Høj LGEX3410 Hver
1 options
Artikelnummer. 10176444 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. Lgex 3410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til sikker, præcis og langvarig fryseopbevaring af temperaturfølsomme produkter. Laboratoriefryseren med gnistfrit interiør er fuldt udstyret til laboratorieanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. EN 60068-temperaturkortlægning og SmartMonitoring-indstillinger.
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør
  • Kan valideres til FD X15-140, GLP-kompatibel.
  • Manuel afrimning.
  • Udvendig finish i hvidlakeret stål.
  • Formstøbt inderside med afrundede hjørner.
  • Dør med lås, vendbar på stedet.
  • Selvlukkende dør.
  • Adgangsport Ø 15 mm til eksterne temperatursonder til hvert rum.
  • Adgangsport Ø 30 mm til validering på stedet, placeret på sidevæggen i 1/3 af højden, til hvert rum
  • Elektronisk controller med digitalt display med 0,1°C opløsning.
  • Digital tastaturlås med PIN-kode.
  • Optiske og akustiske alarmer for lav/høj temperatur med justerbare tærskler.
  • Spændingsfri kontakt til tilslutning til fjernalarmsystem.
  • Alarmlog med hukommelse over de sidste 3 temperaturalarmer med tid, dato og varighed.
  • Alarmlog med hukommelse over de sidste 3 strømsvigtsalarmer med tid, dato og varighed.
  • Hukommelse over min-maks. temperatur.
  • RS 485-grænseflade til ekstern temperaturovervågning og centraliserede alarmsystemer.
Tekniske data
Type Laboratory Freezer
Kapacitet (metrisk) 310 l
Temperaturområde -9 °C til -30 °C
Temperaturopløsning 0.1°C
Temperaturstabilitet Gradient 6,9°C
Dør stil Solid
Antal døre 1
Dørmateriale Steel
Udvendig finish White Coated Steel
Kapacitet (metrisk) hylde 40 kg
Antal skuffer 8
Certificeringer/compliance ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001
Stil Høj
Hjul No
Farve White
Kontroltype Digital
Afrimning Manual
Model- LGEX3410
Dybde (metrisk) Eksteriør 61.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 40 cm
Højde (metrisk) Udvendig 184 cm
Højde (metrisk) interiør 158.7 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 42 cm
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Strømstyrke 1.5 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Watt 130 w
Energiforbrug 478 kWh/a
Kølemiddel R 600a
Forsendelsesvægt (metrisk) 91 kg
Vægt (metrisk) 86 kg