Få mere at vide
Liebherr™ MediLine laboratoriekøleskab
Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk):
152 l
Dør stil:
Fast stof
Energiforbrug:
369 kWh/år
Hylder:
3
Beskrivelse
- Nem adgang, 1 sektion, bredde på 600 mm
- Temperaturområde +3/+16°C, hvid yderside, inderside i støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling.
- Klimaklasse 7, kølemiddel R 600a.
- Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
- Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
- Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
- Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør
- 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Laboratoriekøleskab |
| Kapacitet (metrisk) | 152 l |
| Temperaturområde | 3 °C til 16 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | Gradient 5,1 °C |
| Kølemiddel | R 600a |
| Dør stil | Fast stof |
| Antal døre | 1 |
| Dørmateriale | Stål |
| Antal skuffer | 0 |
| Vis mere |