Få mere at vide
Liebherr™ MediLine laboratoriekøleskab
Artikelnummer. 15260469 Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk):
152 l
Dør stil:
Fast stof
Energiforbrug:
369 kWh/år
Hylder:
3
Artikelnummer. 15260469
Brand: Liebherr™ LKUV1613
Til sikker, præcis og langvarig opbevaring af temperaturfølsomme produkter i køleskabet. Liebherr™ MediLine laboratoriekøleskabet er fuldt udstyret til laboratorieanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på. EN 60068-temperaturkortlægning og SmartMonitoring-indstillinger.
  • Nem adgang, 1 sektion, bredde på 600 mm
  • Temperaturområde +3/+16°C, hvid yderside, inderside i støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling.
  • Klimaklasse 7, kølemiddel R 600a.
  • Digital controller med 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode, RS 485-grænseflade og spændingsfri alarmkontakt
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmlog over de sidste 3 hændelser med min./maks. temperaturer, varighed osv.
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør
  • 45 kg hyldebelastning
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (metrisk) 152 l
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Gradient 5,1 °C
Kølemiddel R 600a
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Dørmateriale Stål
Antal skuffer 0
Hylder 3
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Skabsmateriale Stål
Udvendig finish Hvidlakeret stål
Isolering 40 mm HDPE
Indre Hvid plast
Stil Under bordet
Vise LED
Hjul Nej
Farve Hvid
Kontroltype Digital
Inkluderer Visuelt og hørbart alarmsystem, ergonomisk håndtag, rulleføringer, dæksel til fordamper af aluminium, NTC-temperatursonde
Afrimning Automatisk
Belysning Indvendigt LED-lys
Model- LKUv 1613
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Dataoutput RS 485
Mål (L x B x H) Udvendig 60 cmL x 61.5 cmD x 82 cmH
Dybde (metrisk) Eksteriør 61.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 43.5 cm
Højde (metrisk) Udvendig 82 cm
Højde (metrisk) interiør 67 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 44 cm
Strømstyrke 1,0 A
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 369 kWh/år
Forsendelsesvægt (metrisk) 46 kg
Vægt (metrisk) 43 kg