Få mere at vide
Thermo Scientific™ Medifuge™ Small Benchtop-centrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6558069 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
220/230 V 50/60 Hz
Oversigt:
Medifuge-centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15471105
Brand: Thermo Scientific™ 75008800
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Udfør både rutinemæssige kliniske og biovidenskabelige separationer med denne kompakte centrifuge og den unikke DualSpin-rotor med et 2-i-1-hybriddesign.
Udfør både rutinemæssige kliniske og biovidenskabelige separationer med Thermo Scientific™ Medifuge™ Clinical-centrifugen. Den passer ind med sit kompakte design og skiller sig ud med den unikke Thermo Scientific™ DualSpin™-rotor med et 2-i-1-hybriddesign. Skift nemt mellem spande med fast vinkel og svingende spande ved hjælp af samme rotor. Fire tilpasselige programmer giver dig mulighed for hurtigt at køre rutineprotokoller. Tre valgbare decelerationsprofiler, inklusive bremsemulighed, er designet til at optimere adskillelsen.
  • Hver Medifuge-centrifuge kommer som en pakke, der indeholder:
    • Lille Medifuge-bordcentrifuge
    • DualSpin-rotorhus
    • Spande med fast vinkel (sæt med 8)
    • Svingspande (sæt med 8)
    • Grønne/korte afstandsstykker (sæt med 8)
    • Gule/lange afstandsstykker (sæt med 8)
  • Unik DualSpin-rotor har hybrid design med udskiftelig fast vinkel og svingende spande
  • Den lette komposit-rotor er nem at håndtere og sparer energi under acceleration/deceleration
  • Stort, stærkt oplyst display er let at læse, og hurtig låglukning med et enkelt klik forenkler betjeningen
  • Fire tilpasselige programmer til hurtigt at køre rutineprotokoller
  • Tre valgbare decelerationsprofiler inklusive bremsemulighed er designet til at optimere adskillelsen
  • Støjsvag drift ved støjniveau på mindre end 56 dBA
  • Nødudløsning af lågets lås tilgængelig i tilfælde af strømsvigt
  • Certificeringer: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA klasse 1
  • Standarder: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 x 15 mL (fast vinkel), 8 x 10 mL (svingende spand)
Maks. Hastighed 4,900 rpm
Maks. RCF 3.114 x g (fast vinkel); 3.490 x g (svingende spand)
Kølet Nej
Vise Stor, lysende LED
Højde (engelsk) Udvendig 94,3 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 240 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 176,8 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 450 mm
Støjniveau <56 dB(A) (svingende spand)
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpanserring, visningsport for hastighedskalibrering, nødudløsning af låg
Bredde (engelsk) Udvendig 127,7 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 325 mm
Watt 130 w
Certificeringer/compliance UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA klasse 1
Inkluderer DualSpin-rotorhus, spande med fast vinkel (sæt med 8), svingende spande (sæt med 8), grønne/korte afstandsstykker (sæt med 8), gule/lange afstandsstykker (sæt med 8)
Oversigt Medifuge-centrifuge
Elektriske krav 220/230 V 50/60 Hz
Controller type Mikroprocessor
Dimensioner (HWD) 9,5 x 12,8 x 17,7 tommer (24 x 32,5 x 45 cm)
Drive System Induktionsdrev
Nettovægt 34.1 lb. (15.5 kg)
Programlagring Ja, 4-programmers hukommelse
Køretid 1-99 minutter, i intervaller på 1 minut; HOLD
Temperaturområde 2 °C til 40 °C
Produktlinje Medifuge
Højde (engelsk) Udvendigt låg Åbent 200,4 tommer
Profil (acceleration/bremsning) 1 accel. (standard)/3 decel. (standard, blød, bremse)
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) udvendigt låg åbent 510 mm
Spænding 220/230 V
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt