Få mere at vide
Medicinsk viskositetsstandard, 4,0 mPa.s (25,00 °C ), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16000240
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 16000240
Brand: Paragon Scientific MGVS40500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet i nøje overensstemmelse med ASTM D2162. Disse viskositetsstandarder for medicinsk kvalitet er fuldt sporbare til nationale standarder og er også kompatible med testudstyr. Anvendes typisk, men ikke begrænset til, kalibrering og verifikation af viskositetsmåleudstyr.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Certificeret iht ISO 17025 & ISO 17034 under Paragons UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Indeholder antibakterielt middel
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025 / ISO 17034, ISO 17034
Mængde 500 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.