missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Medicinsk viskositetsstandard, 3,0 mPa.s (25,00 °C ), Paragon Scientific™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Fuldt sporbar til internationale standarder
- Certificeret iht ISO 17025 & ISO 17034 under Paragons UKAS-akkreditering
- Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- 12 måneders holdbarhed
- Fremstillet i Storbritannien
- Indeholder antibakterielt middel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 / ISO 17034, ISO 17034 |
| Mængde | 100 ml |
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion