Få mere at vide
Medicinsk viskositetsstandard, 2,0 mPa.s (25,00 °C ), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050230
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16050230 100 ml 100ml
16060230 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16050230 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. MGVS20100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet i nøje overensstemmelse med ASTM D2162. Disse viskositetsstandarder for medicinsk kvalitet er fuldt sporbare til nationale standarder og er også kompatible med testudstyr. Anvendes typisk, men ikke begrænset til, kalibrering og verifikation af viskositetsmåleudstyr.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Certificeret iht ISO 17025 & ISO 17034 under Paragons UKAS-akkreditering
  • Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Indeholder antibakterielt middel
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025 / ISO 17034, ISO 17034
Mængde 100 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.