Få mere at vide
Medicinsk viskositetsstandard, 10,0 mPa.s (25,00 °C ), Paragon Scientific™
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Fuldt sporbar til internationale standarder
- Certificeret iht ISO 17025 & ISO 17034 under Paragons UKAS-akkreditering
- Certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- 12 måneders holdbarhed
- Fremstillet i Storbritannien
- Indeholder antibakterielt middel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 / ISO 17034, ISO 17034 |
| Mængde | 500 mL |
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.