Få mere at vide
Medicagenic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Medicagenic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H46O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-27(4)17(18(30)15-25)7-8-20-26(3)16-19(31)22(32)29(6,23(33)34)21(26)9-10-28(20,27)5/h7,18-22,31-32H,8-16H2,1-6H3,(H,33,34)(H,35,36)/t18-,19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 502.3294 |