Få mere at vide
Corning™ Fetalt bovint serum, premium (kulstribet)
Beschreibung
Fetal Bovine Serum (FBS) er et tidstestet, universelt supplement brugt i cellekultur. Det giver mange forbindelser, der har vist sig at opfylde specifikke metaboliske krav til cellekultur, herunder hormoner, vækstfaktorer, cellebindingsfaktorer, pH-buffer, proteaseinhibitorer, vitaminer, mineraler, lipider og en række udefinerede komponenter. Serum beskytter også mod toksiske effekter forbundet med pH-ændringer, tilstedeværelsen af tungmetalioner, endotoksin og proteolytisk aktivitet.
Lær mere om vores tilpassede serummuligheder .
Sera forarbejdning
Ved hjælp af branchens førende teknikker opsamles blod aseptisk på slagterier, centrifugeres for at isolere serumet og fryses øjeblikkeligt til test og yderligere behandling. Det rå sera samles derefter og er tredobbelt 0,1 mikron sterilfiltreret med et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-3. Så skal hvert lod bestå USP < 71> og EP 2.6.1 sterilitetstest, vækstfremmende test, samt test negativ for mycoplasma og antal industriovervågede vira. Autenticiteten af serummet er verificeret ved hjælp af brancheførende målinger af Gamma-Glutamyl Transferase og ’Cornings høje interne standard af≤ 10 IE/L. Yderligere test inkluderer endotoksin, hæmoglobin, pH, osmolalitet, totalt protein og en biokemisk profil, der indeholder forskellige metaller, proteiner, hormoner og andre metabolitter.
EDQM egnethedscertifikater
Fetal Bovine Serum, USA Oprindelse
Dette produkt har fået tildelt et Certificate of Suitability, R0-CEP 2018-271, af European Directorate for Quality of Medicine (EDQM), der bekræfter, at produktet opfylder kriterierne beskrevet i den aktuelle version af monografien nr. 1483 af den europæiske farmakopé“ Produkt med risiko for at overføre agens af animalsk spongiform encephalopati.”
Oprindelseserklæring
Cornings ’premium FBS indsamles kun fra regeringsgodkendte slagterier i USA, Australien og New Zealand. Alt føtalt kvægserum stammer fra fostre indsamlet fra raske kvægkøer og kvier, der har bestået ante- og post mortem-inspektion og er fundet fri for smitsomme sygdomme.
Cornings ’regulære FBS er afledt af regeringsregistrerede faciliteter i Nord-, Central- og Sydamerika og uden for USA. Alt føtalt kvægserum stammer fra fostre indsamlet fra raske kvægkøer og kvier, der har bestået ante- og post mortem-inspektion og er fundet fri for smitsomme sygdomme. Materialet blev eksporteret fra oprindelseslandet ledsaget af et veterinærsundhedscertifikat.
'Bestellinformation
Leveres i frossen form.
Spezifikation
Spezifikation
| Yderligere analyser | Biokemiske analyser og virustestning er tilgængelige efter anmodning |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Farve | Ravgul til rødlig |
| Indhold og opbevaring | -25° til -15 °C |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Tredobbelt filtreret, 0,1μ m |
| Kilde | Bovint foster |
| Grad | Præmie |
| Mehr anzeigen |
Kun forskningsbrug.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.