Få mere at vide
Corning™ Medier Tech™ HBS-opløsning uden Ca Mg
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303631
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15303631
Brand: Corning™ 21021CM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Corning række af bufrede saltopløsninger til cellekultur fremstilles til en fysiologisk pH og saltkoncentration (efter passende fortynding). De anvendes alene eller i kombination med andre midler til vask af væv og celler. Bufret saltopløsninger omfatter oftest natrium, kalium, calcium, magnesium og chlorid. De forsyner cellerne med vand og uorganiske ioner, samtidig med at de opretholder en fysiologisk pH og osmotisk tryk. Selvom der har været mange ændringer af de originale formler i bestræbelserne på at producere fuldt definerede medier, spiller diskrete saltopløsninger stadig en vigtig rolle i vævskulturforskning. Den grundlæggende funktion af disse opløsninger, dvs. at opretholde pH og den osmotiske balance i mediet og at forsyne cellerne med vand og essentielle uorganiske ioner, er lige så værdifulde i dag, som da de først blev udviklet for et århundrede siden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Produkttype Hanks' Balanced Salt Solution
Mængde 1 L