Få mere at vide
Corning™ Medier Tech™ Glukoseopløsning 45 %
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363581
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15363581 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 15363581 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 25037CI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Corning Klassiske vækstmedieprodukter er suppleret med et omfattende udvalg af usædvanligt højkvalitets næringsstoffer, kosttilskud, buffere, antibiotika, antimykotika og andre reagenser specielt formuleret til at maksimere resultater og konsistens i dine cellekulturprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Glukose
Mængde 100 ml