Beskrivelse
- Fisherbrand Mediaflasker – Disse flasker er konstrueret til at give en omfattende løsning til opbevaring af medier, biologiske buffere og forskellige reagenser
- Disse flasker er designet til at være lækagesikre, knusningssikre og frysesikre, hvilket gør dem ideelle til opbevaring og transport af værdifulde prøver
- Fisherbrand Mediaflasker er det perfekte valg for en pålidelig og bekvem opbevaringsløsning, der opfylder de krævende krav i moderne laboratorier
- Fisherbrands medieflasker er den perfekte kombination af holdbarhed, sikkerhed og alsidighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Gevindskåret |
| Egnet til formålet | Steril |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |