Få mere at vide
Fisherbrand™ Medieflaske PET med låg
Artikelnummer. 30690122 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30690122 125 mL
30690123 1000 mL
30690125 250 mL
30690124 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30690122
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Fremstillet af høj kvalitet PET og den ultimative lagringsløsning for medier, biologiske buffere og et bredt udvalg af reagenser
  • Fisherbrand Mediaflasker – Disse flasker er konstrueret til at give en omfattende løsning til opbevaring af medier, biologiske buffere og forskellige reagenser
  • Disse flasker er designet til at være lækagesikre, knusningssikre og frysesikre, hvilket gør dem ideelle til opbevaring og transport af værdifulde prøver
  • Fisherbrand Mediaflasker er det perfekte valg for en pålidelig og bekvem opbevaringsløsning, der opfylder de krævende krav i moderne laboratorier
  • Fisherbrands medieflasker er den perfekte kombination af holdbarhed, sikkerhed og alsidighed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Gevindskåret
Egnet til formålet Steril
Lukningsmateriale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,033 gal.
Form Firkant
Engangs Engangsbrug
Produkttype Medieflaske