Få mere at vide
Brady™ Medieadapter til BMP71 Printer
Beskrivelse
BMP71 Medieadapter til TLS-forsyninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | BMP71 Etiketprinter |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 127 mm |
| Højde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 89 mm |
| Dybde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Dybde (metrisk) | 12.7 mm |
| Certificeringer/compliance | 2011/65/EU og 2015/863 |
| Mængde | 3 |
| Vis mere |