Description
- Proprietære anatomisk formede handskedannere giver en behagelig pasform og minimerer håndtræthed
- Blød, formbar latexformulering med optimeret tykkelse for at give god taktil følsomhed og fingerfærdighed
- Polymerbelagt til hurtig og nem påføring
Specifications
Specifications
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Materiale | Naturgummi latex |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | 7 |
| Sterilitet | Steril |