Få mere at vide
Ansell MEDI-GRIP Latex kirurgisk handske
Artikelnummer. 17764949 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17764949 7
17734949 5.5
17744949 6
17754949 6.5
17774949 7.5
17784949 8
17794949 8.5
17704959 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 17764949 Supplier Ansell Supplier No. 330200770
Only null left
Add to basket
Add to basket
Latex, pudderfri operationshandsker, der giver hverdagskomfort, fingerfærdighed og pålidelig beskyttelse.
  • Proprietære anatomisk formede handskedannere giver en behagelig pasform og minimerer håndtræthed
  • Blød, formbar latexformulering med optimeret tykkelse for at give god taktil følsomhed og fingerfærdighed
  • Polymerbelagt til hurtig og nem påføring
Specifications
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Materiale Naturgummi latex
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7