Få mere at vide
Medetomidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467278 10 mg
16439797 5 mg
16433297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16467278 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17034
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medetomidine
Fysisk form Solid
CAS 86347-14-0
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H16N2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1248.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C
Molekylvægt (g/mol) 200.28
Formel vægt 200.28
Procent renhed 99.85%