Få mere at vide
Medetomidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18000650
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18000650 50 mg
18061130 10 mg
18053340 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM20325050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86347-15-1
Molekylær formel C13 H16 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 236.74
Synonym Medetomidine Hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Domitor, MPV 785, Zalopine, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride
IUPAC navn 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
SMIL Cl.CC(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Medetomidine Hydrochloride
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H
Formel vægt 236.108
Procent renhed >95%