Få mere at vide
Medetomidine-13C,d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Medetomidine ethyl-2-13C,2,2,2-d3 hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/i3+1D3; |
| Formel vægt | 240.1302 |
| Procent renhed | >95% |