Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Med-Test Combi 10™ VET, Refill Pack
Artikelnummer. 10068444 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
100 strimler
Artikelnummer. Mængde
10068444 100 strimler
1 options
Artikelnummer. 10068444 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 930870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 DKK
    285.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.57 DKK
    6% Slukket
På lager
Pålidelig urinanalyse til dit kæledyr på plejestedet.
  • Brugen af urinteststrimler er anerkendt som en moderne screeningsmetode i medicinsk praksis.
  • Inden for få minutter kan helbredsstatus opnås.
  • Forenkler beslutningen om yderligere diagnostisk og terapeutisk handling.
Tekniske data
Format Urinprøvestrimmel
Type Urinalysetest: Glukose, ketoner, protein, blod, leukocytter, nitrit, vægtfylde, pH, bilirubin og urobilinogen
Emballagetype Genopfyldningspakke
Mængde 100 strimler