Få mere at vide
AMPri Med-Comfort Polypropylen hvid overalt
Artikelnummer. 31741092
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31741092 Større
31740956 Lille
31741020 Medium
31740988 X-Large
31741027 2X-Large
31740998 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31741092 Leverandør AMPri Leverandørnr. 05160WL
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Engangsoverall med lynlås og hætte til beskyttende brug, fås i flere størrelser.
  • Produkttype: Overalls
  • Producent: AMPri
  • Brand: Med-Comfort
  • Brug som: Engangsprodukt
  • : Hvid
  • Ekstramateriale: Hood
  • Materiale: Polypropylen
  • PPE-kategori: PPE Cat I
  • Overholdelse af standarder: (EU) 2016/425
  • Velegnet til brug med alkoholholdige, fede, sure, tørre og vandige fødevarer
  • Anvendelse: Beskyttende beklædning
  • Godkendt for følgende sektorer: Industrien, nærkontaktstjenester, hospitaler og fødevareservice
  • Lukning: Lynlås
  • Manchet: Elastik
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Standard
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Standard
Lukketype Lynlås
Sømtype Forseglet
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Ingen
Længde (metrisk) 176 cm
Vægt (metrisk) 66 cm