Få mere at vide
AMPri Med-Comfort Polypropylen hvid overalt
Beskrivelse
- Produkttype: Overalls
- Producent: AMPri
- Brand: Med-Comfort
- Brug som: Engangsprodukt
- : Hvid
- Ekstramateriale: Hood
- Materiale: Polypropylen
- PPE-kategori: PPE Cat I
- Overholdelse af standarder: (EU) 2016/425
- Velegnet til brug med alkoholholdige, fede, sure, tørre og vandige fødevarer
- Anvendelse: Beskyttende beklædning
- Godkendt for følgende sektorer: Industrien, nærkontaktstjenester, hospitaler og fødevareservice
- Lukning: Lynlås
- Manchet: Elastik
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overalls |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Standard |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |