Få mere at vide
AMPri Med-Comfort Grøn OP-maske
Beskrivelse
- Producent: AMPri
- Brand: Med-Comfort
- Engangsprodukt
- Lag: Tre-lags
- : Grøn
- Lukning: Øreløkke
- Voksen størrelse
- Særlige egenskaber: latex- og glasfiberfri
- Medicinsk udstyrsklasse: MD klasse i
- Materiale: Polypropylen
- Standard: EN 14683
- Maskeklassifikation: Kirurgiske masker
- Anvendelse: Hygiejnisk tøj
- Brugsområde: Laboratorium, medicin, industri
- Egnede sektorer: offentlige myndigheder, uddannelse, tandpleje, industri, nærkontaktstjenester, hospitaler, fødevareservice og andre medicinske sektorer
- Dimensioner: 175 mm x 95 mm (længde x bredde)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kirurgisk ansigtsmaske |
| Farve | Grøn |
| Fastgørelsestype | Øreløkker |
| Materiale | Polypropylen |
| Størrelse | Én størrelse |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Stil | Plisseret |