Få mere at vide
AMPri Med-Comfort Engangs polypropylen hvid overall
Artikelnummer. 31741103
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31741103 2X-Large
31741007 Medium
31740955 Større
31740959 X-Large
31741025 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31741103 Leverandør AMPri Leverandørnr. 05164WXXL
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Engangs hvide polypropylen overalls med stående krave og lynlås, beskyttelsestøj fås i flere størrelser.
  • Produkttype: Overalls
  • Producent: AMPri
  • Brand: Med-Comfort
  • Brug som: Engangsprodukt
  • : Hvid
  • Særlige funktioner: Stående krave
  • Materiale: Polypropylen
  • PPE-kategori: PPE Cat I
  • Overholdelse af standarder: (EU) 2016/425
  • Godkendt til brug med alkoholholdige, fede, sure, tørre og vandige fødevarer
  • Anvendelse: Beskyttende beklædning
  • Velegnet til følgende sektorer: Industrien, nærkontaktstjenester, hospitaler og fødevareservice
  • Lukning: Lynlås
  • Manchet: Elastik
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse 2X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Standard
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Kravet
Hætte type Standard
Lukketype Lynlås
Sømtype Forseglet
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Ingen
Længde (metrisk) 187 cm
Vægt (metrisk) 74 cm