Få mere at vide
AMPri Med-Comfort Engangs polypropylen hvid overall
Beskrivelse
- Produkttype: Overalls
- Producent: AMPri
- Brand: Med-Comfort
- Brug som: Engangsprodukt
- : Hvid
- Særlige funktioner: Stående krave
- Materiale: Polypropylen
- PPE-kategori: PPE Cat I
- Overholdelse af standarder: (EU) 2016/425
- Godkendt til brug med alkoholholdige, fede, sure, tørre og vandige fødevarer
- Anvendelse: Beskyttende beklædning
- Velegnet til følgende sektorer: Industrien, nærkontaktstjenester, hospitaler og fødevareservice
- Lukning: Lynlås
- Manchet: Elastik
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overalls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Standard |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Kravet |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?