Få mere at vide
Mecysteinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138718
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138718 5 g
30008405 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138718 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2031005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18598-63-5
Molekylær formel C4H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.65
Synonym L-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, (R)-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, Acdrile, Actiol, LJ 48, Methyl (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Cysteinate Hydrochloride, Methyl Cysteine Hydrochloride, Methyl alpha-Amino-beta-mercaptopropionate Hydrochloride, Methyl beta-Mercaptoalanine Hydrochloride, NSC 161611, Pectite, Visclair, Zeotin
IUPAC navn methyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoat; hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mecysteine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Mængde 5 g
Formel vægt 171.0121