Få mere at vide
Mecoprop-P 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)Mecoprop |
| CAS | 16484-77-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | D(+)Mecoprop |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H11 Cl O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid |
| Vis mere |