Få mere at vide
Mecoprop-P 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324085
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30324085 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30324085 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV14820200AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)Mecoprop
CAS 16484-77-8
Analyt- eller komponentnavne D(+)Mecoprop
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H11 Cl O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
SMIL C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 214.65
Mængde 5 ml
Formel vægt 214.0397 g/mol