Få mere at vide
Mecoprop-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mecoprop D6 (ring D3, methyl D3) |
| CAS | 1705649-54-2 |
| Molekylær formel | C10 2H6 H5 Cl O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Mecoprop D6 (ring D3, methyl D3), 2-[4-Chloro-2,3,5-trideuterio-6-(trideuteriomethyl)phenoxy]propanoic acid, Mecoprop-d6, Mecoprop-d6 (methylphenoxy-d6), 2-[4-Chloro-2-(methyl-d3)phenoxy-3,5,6-d3]propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)/i1D3,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OC(C)C(=O)O)c(c([2H])c1Cl)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-[4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-(trideuteriomethyl)phenoxy]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.68 |
| Formel vægt | 220.0773 |