missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Meconin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meconin-d3 |
| CAS | 29809-15-2 |
| Molekylær formel | C10H7D3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Phthalide, 6-methoxy-7-methoxy-d3- (8CI), 6-Methoxy-7-(trideuteriomethoxy)-3H-2-benzofuran-1-one, Meconin-d3, 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone-d3, Meconin-D3 (7-Methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1c(OC)ccc2COC(=O)c12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.2 |
| Formel vægt | 197.0767 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?