Få mere at vide
Meconin (1,0 mg/ml i kloroform), TRC
Artikelnummer. 30481940
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30481940 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30481940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT82251X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Meconin
CAS 569-31-3
Molekylær formel C10 H10 O4
Mængde 1 mL
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-, Phthalide, 6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 6,7-Dimethoxyphthalide, Meconic lactone, Meconin, Meconine, NSC 35547, Opianyl
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
SMIL COc1ccc2COC(=O)c2c1OC
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.0579
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Meconin 1 mg/mL