Få mere at vide
Mekonsyre, TRC
Artikelnummer. 30483497
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483497 250 mg
30471736 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM202890250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-59-6
Molekylær formel C7 H4 O7
Molekylvægt (g/mol) 200.1
Synonym Meconic acid (6CI), 3-Hydroxy-4-oxo-1,4-pyran-2,6-dicarboxylic acid, NSC 805, Poppy acid, 4H-Pyran-2,6-dicarboxylic acid, 3-hydroxy-4-oxo-, Meconic Acid
IUPAC navn 3-hydroxy-4-oxopyran-2,6-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C(=C(O1)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meconic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4O7/c8-2-1-3(6(10)11)14-5(4(2)9)7(12)13/h1,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vægt 199.9957