Få mere at vide
Mekonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meconic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4O7/c8-2-1-3(6(10)11)14-5(4(2)9)7(12)13/h1,9H,(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vægt | 199.9957 |