Få mere at vide
Meclozine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052303
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30052303 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30052303 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0586.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Meclozine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meclozine N-Oxide
CAS 114624-69-0
Analyt- eller komponentnavne Meclozine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H27 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Meclozine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C25H27ClN2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-28(29)16-14-27(15-17-28)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3
SMIL Cc1cccc(C[N+]2([O-])CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
IUPAC navn 4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-[(3-methylphenyl)methyl]-1-oxidopiperazin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 406.95
Mængde 10 mg
Formel vægt 406.1812 g/mol