Få mere at vide
Meclofenoxat hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17990616
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17990616 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17990616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0044.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Meclofenoxat hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meclofenoxate Hydrochloride
CAS 3685-84-5
Analyt- eller komponentnavne Meclofenoxate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
InChI formel InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-klorfenoxy)acetat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 294.17
Mængde 500 mg
Formel vægt 293,0585 g/mol